Learn More
Sulfanilic acid, ACS reagent
Codice prodotto. 10455471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10455471 100 g Plastic bottle 100g
10465471 500 g Plastic bottle 500g
10594584 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10455471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419841000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-57-3
Formula molecolare C6H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 173.186
Numero MDL MFCD00007886
InChI Key HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfanilic acid
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (H2N)C6H4SO3H
Quantità 100 g
Beilstein 14, 695
Indice di Merck 15, 9058
Informazioni di solubilità 0.02% max. Insoluble Matter (in Na2CO3-solution)
Peso formulazione 173.19
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfanilic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-aminobenzenesulfonic acid