Learn More
Sulfanilic Acid, TRC
Codice prodotto. 17971555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971555 50 g 50g
17943375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17971555 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68909550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-57-3
Formula molecolare C6 H7 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Sinonimo 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonic acid
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfanilic Acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Peso formulazione 173.0147