Learn More
Sulfapyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15422152 25 g 25g
15432152 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15422152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-83-2
Formula molecolare C11H11N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 249.288
InChI Key GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
IUPAC Name 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfapyridine
Tipo Sulfapyridine
Punto di fusione 190.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Quantità 25 g
Peso formulazione 249.29
Percent Purity 95%