Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfapyridine |
| Tipo | Sulfapyridine |
| Punto di fusione | 190.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 249.29 |
| Percent Purity | 95% |