Learn More
Sulfaquinoxaline sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| CAS | 967-80-6 |
| Nomi componenti o analita | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| Shipping Condition | -18°C |
| Formula molecolare | C14 H11 N4 O2 S . Na |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sulfaquinoxaline Sodium |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2 |
| Vedi altri risultati |