Learn More
Sulfaquinoxaline sodium salt, MedChemExpress
Descrizione
Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 967-80-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H11N4NaO2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (310.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)([N-]C2=NC3=CC=CC=C3N=C2)=O.[Na+] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only