missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfaquinoxaline Sodium Salt, TRC

Codice prodotto. 17963565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17963565 5 g 5g
17941875 100 mg 100mg
17930855 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17963565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6890365G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 967-80-6
Formula molecolare C14 H11 N4 O2 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 322.32
Sinonimo Sulfaquinoxaline Sodium
IUPAC Name sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-quinoxalin-2-ylazanide
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2

Specifica

Materiale o nome chimico Sulfaquinoxaline sodium salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1
Peso formulazione 322.05
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.