Learn More
Sulfaquinoxaline, TRC
Codice prodotto. 17974575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974575 10 g 10g
17913065 250 mg 250mg
17940855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17974575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68903510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-40-5
Formula molecolare C14 H12 N4 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 300.34
Sinonimo 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
IUPAC Name 4-amino-N-quinoxalin-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfaquinoxaline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Peso formulazione 300.0681
Percent Purity >95%