Learn More
Sulfasalazine, 97%
Codice prodotto. 15700909 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15700909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15700909 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461240050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 599-79-1 | C18H14N4O5S | 398.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Punto di fusione 260.0°C to 265.0°C
Intervallo percentuale saggio 96.0 % min. (HPLC)
Formula molecolare C18H14N4O5S
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform
InChI Key OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
SMILES OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
IUPAC Name (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(pyridin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)cyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 398.39
Peso formulazione 398.39
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfasalazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylazosulfapyridine