Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfasalazine |
| Punto di fusione | 260.0°C to 265.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96.0 % min. (HPLC) |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform |
| Peso formulazione | 398.39 |