Learn More
Sulfasalazine, TRC
Codice prodotto. 30137097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137097 10 g 10g
30136332 5 g 5g
18092220 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69908410G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 599-79-1
Formula molecolare C18 H14 N4 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 398.39
Sinonimo Sulfasalazine, 2-Hydroxy-5-[2-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]-Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]- (9CI), Salicylic acid, 5-[[p-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-((4-((2-pyridinylamino)sulfonyl)phenyl)azo)benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]-2-hydroxybenzoic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]salicylic acid, Azopyrin, Azopyrine, Azulfidine, Azulfidine EN, Azulfin, Benzosulfa, Colo-Pleon, NSC 203730, NSC 667219, Reupirin, Salazopyridin, Salazopyrin, Salazopyrine, Salazosulfapyridin, Salazosulfapyridine, Salicylazosulfapyridine, Salisulf, Sulfasalazin, Sulfasalazine, Sulphasalazine
IUPAC Name 2-hydroxy-5-[(E)-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
Specifications
Materiale o nome chimico Sulfasalazine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
Peso formulazione 398.0685