Learn More
Sulfathiazole, 98+%
Codice prodotto. 11469592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469592 100 g 100g
11479592 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469592 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10727.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Mixture of hexanes where n-hexane content is ≥60%
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested by GC-ECD to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) and tested for GC/MS suitability
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-14-0
Formula molecolare C9H9N3O2S2
Molecular Weight (g/mol) 255.31
Numero MDL MFCD00005319
InChI Key JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
IUPAC Name 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfathiazole
Punto di fusione 200°C to 203°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,8943
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol.
Peso formulazione 255.32
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfathiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-amino-N-2-thiazolylbenzenesulfonamide