Learn More
Sulfathiazole-d4, TRC
Codice prodotto. 30426441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426441 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30426441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6990942.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI Formula InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC Name 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 259.34
Peso formulazione 259.0387
Percent Purity >95