Learn More
Sulfathiazole-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfathiazole-d4 |
| CAS | 1020719-89-4 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 2H4 H5 N3 O2 S2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Sulfathiazole D4 (benzene D4) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| IUPAC Name | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 259.34 |
| Vedi altri risultati |