Learn More
Sulfathiazole, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfathiazole |
| CAS | 72-14-0 |
| Nomi componenti o analita | Sulfathiazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H9 N3 O2 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| Vedi altri risultati |