Learn More
Sulfathiazole, TRC
Codice prodotto. 30011039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011039 500 mg 500mg
30008080 1 g 1g
17971305 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011039 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS699093500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-14-0
Formula molecolare C9 H9 N3 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 255.32
Sinonimo Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
IUPAC Name 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfathiazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Peso formulazione 255.0136
Percent Purity >95%