missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfiram, Mikromol™
Descrizione
Sulfiram
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfiram |
| CAS | 95-05-6 |
| Nomi componenti o analita | Sulfiram |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H20 N2 S3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Disulfiram Imp. A (EP), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), N,N,N',N'-tetraethyl-, Sulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (6CI,7CI,8CI), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), tetraethyl- (9CI), Thiuram monosulfide, tetraethyl- (4CI), Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) sulfide, Carbamodithioic acid, diethyl-, anhydrosulfide, Kutka, Kutkasin, Methanethioamide, 1,1'-thiobis[N,N-diethyl-, Monosulfiram, NSC 36731, Sanigal, Sarcocide B, Sulfide, bis[(diethylamino)thioxomethyl], Sulfiram, Sulfirame, Sulfiramum, TTMS, Tetmos, Tetmosol, Tetraethylthiuram monosulfide, Tetrucid, Disulfiram Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=S)SC(=S)N(CC)CC |
| IUPAC Name | diethylcarbamothioyl N,N-diethylcarbamodithioate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?