missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfiram, TRC

Codice prodotto. 30004872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004872 5 g 5g
17993045 250 mg 250mg
17901655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30004872 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS7335005G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 95-05-6
Formula molecolare C10 H20 N2 S3
Molecular Weight (g/mol) 264.47
Sinonimo Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), N,N,N',N'-tetraethyl-, Sulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (6CI,7CI,8CI), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), tetraethyl- (9CI), Thiuram monosulfide, tetraethyl- (4CI), Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) sulfide, Carbamodithioic acid, diethyl-, anhydrosulfide, Kutka, Kutkasin, Methanethioamide, 1,1'-thiobis[N,N-diethyl-, Monosulfiram, NSC 36731, Sanigal, Sarcocide B, Sulfide, bis[(diethylamino)thioxomethyl], Sulfiram, Sulfirame, Sulfiramum, TTMS, Tetmos, Tetmosol, Tetraethylthiuram monosulfide, Tetrucid
IUPAC Name diethylcarbamothioyl N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)SC(=S)N(CC)CC

Specifica

Materiale o nome chimico Sulfiram
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Peso formulazione 264.0789
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.