Learn More
Sulfisoxazole, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 439670250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 127-69-5 Peso : 0.03000kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 11936871
  • 28.63€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
127-69-5
267.3
sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
CHEBI:102484
CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
C11H13N3O3S
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
5344
4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide
Specifica
Sulfisoxazole
194°C
127-69-5
C11H13N3O3S
sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide
5344
267.3
Glass bottle
25g
98.5% min. (HPLC)
15,9082
Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
267.3
CHEBI:102484
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sulfisoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti