Learn More
Sulfisoxazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11946871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946871 100 g 100g
11936871 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439671000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-69-5
Formula molecolare C11H13N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 267.3
InChI Key NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
IUPAC Name 4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfisoxazole
Punto di fusione 194°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,9082
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 267.3
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfisoxazole