Learn More
Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30425130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425130 1 mg 1mg
30419596 10 mg -
30423606 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6991501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 386229-71-6
Formula molecolare C30 H37 N3 O8 S4
Molecular Weight (g/mol) 695.89
Sinonimo Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-, inner salt, MTS-rhodamine, Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate
IUPAC Name 2-[3,6-bis(diethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-(2-methylsulfonylsulfanylethylsulfamoyl)benzenesulfonate
SMILES CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCSS(=O)(=O)C)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Sulforhodamine Methanethiosulfonate
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H37N3O8S4/c1-6-32(7-2)21-10-13-24-27(18-21)41-28-19-22(33(8-3)9-4)11-14-25(28)30(24)26-15-12-23(20-29(26)45(38,39)40)44(36,37)31-16-17-42-43(5,34)35/h10-15,18-20,31H,6-9,16-17H2,1-5H3
Peso formulazione 695.1463