Learn More
Sulfobromophthalein sodium hydrate
Codice prodotto. 10712411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712411 25 g Bottiglia in vetro 25g
10419310 5 g Bottiglia in vetro 5g
10195103 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123359-42-2 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123359-42-2
Formula molecolare C20H8Br4Na2O10S2
Molecular Weight (g/mol) 837.99
Numero MDL MFCD16556312
InChI Key GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
PubChem CID 16211419
IUPAC Name disodium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl)methyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfobromophthalein sodium hydrate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 837.76
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Crystalline Powder