Learn More
Sulfolane, 99%
Codice prodotto. 11405543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405543 250 g 250g
11495533 1000 g 1000g
11415543 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405543 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13466.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Miscible with water, acetone, toluene | CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
Solubility
Miscible with alcohol, water, acetone, toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes, olefins and naphthenes.
Notes
Miscible with water, acetone, tolueneIncompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-33-0
Formula molecolare C4H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 120.17
Numero MDL MFCD00005484
InChI Key HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfolane
Punto di fusione 25°C to 28°C
Densità 1.261
Punti di ebollizione 285°C
Punto d'infiammabilità 166°C (330°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Odore Weak, Characteristic
Indice di rifrazione 1.4825
Quantità 250 g
Beilstein 107765
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,8955
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
IUPAC Name 1λ⁶-thiolane-1,1-dione
Peso formulazione 120.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone