Learn More
Witeg™ Sulfonation Flasks
Codice prodotto. 11817800
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11817800 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11817800 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 0 850 032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.74€
    127.60€ / pezzi 1
    Risparmia 23.14€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
An excellent vessel for use in pharmaceutical applications.
  • Available in either 100 or 200 mL capacities
  • With 4 side necks
  • Center neck socket ST 29/32
  • Side necks socket ST 19/26
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical
Stile collo 4 side necks, 1 center
Product Type Sulfonation flask
Giunto a bussola CN ST 29/32, SN ST 19/26