Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulforhodamine 101 (free acid), 99%, pure, laser grade
Codice prodotto. 10686224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10686224 100 mg 100mg
10075950 500 mg 500mg
11926941 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686224 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419941000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60311-02-6 | C31H29ClN2O6S2 | 625.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60311-02-6
Formula molecolare C31H29ClN2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 625.15
Numero MDL MFCD00012407
InChI Key MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulforhodamine 101, sulforhodamine 101; sulforhodamine 640, unii-fx0es3271v, texas red, sulforhodamine 101 acid chloride, 2-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-pyrido 3,2,1-ij quinolizino 1',9':6,7,8 chromeno 2,3-f quinolin-4-ium-9-yl-5-sulfobenzenesulfonate, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9$l^ 5 ,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1^ 5,9 .0^ 2,17 .0^ 4,15 .0^ 23,27 .0^ 13,28 octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9??,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1?,?.0 2 , 1 ?.0?, 1 ?.0 2 3 , 2 ?.0 1 3 , 2 ? octacosa-1 27 ,2 17 ,4,9 28 ,13,15,18-heptaen-9-ylium, 16-4-sulfo-2-sulfonatophenyl-3-oxa-9lambda,23-diazaheptacyclo 17.7.1.1,.0 2 , 1 .0, 1 .0 2 3 , 2 .0 1 3 , 2 octacosa-1,4,9 28 ,13,15,17,19 27-heptaen-9-ylium, 9-2,4-disulfophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium inner salt, hydrogen 9-2,4-disulphonatophenyl-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1h,5h,11h,15h-xantheno 2,3,4-ij:5,6,7-i'j' diquinolizin-18-ium
PubChem CID 122180
ChEBI CHEBI:52274
IUPAC Name 16-[4-(chlorosulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulforhodamine 101 (free acid)
Nota nome (free acid)
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 606.71
Percent Purity 99%
Grado Pure