Learn More
Sulfosalicylic Acid, Dihydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15507834 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15507834 2 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15507834 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 036405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2593.28€
    1555.81€ / 2kg
    Risparmia 1037.47€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 5965-83-3
Formula molecolare C9H14O6S
Molecular Weight (g/mol) 250.27
Numero MDL MFCD00007508,MFCD00149540
InChI Key NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfosalicylic Acid
Nota nome Dihydrate
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 2 kg
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
Peso formulazione 254.22
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Forma fisica Crystals