Learn More
Sulfosalicylic Acid Dihydrate (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Descrizione
Sulfosalicylic Acid is used for fixing proteins in agarose and polyacrylamide gels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfosalicylic Acid Dihydrate |
| CAS | 5965-83-3 |
| Punto di fusione | 106°C |
| Colore | White |
| pH | 0.5 |
| Residuo della combustione | 0.1% max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 101.0 % |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C9H14O6S |
| Formula lineare | HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, 5-Sulfosalicylic acid