Learn More
Sulfosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30425749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425749 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6994451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulfosalicylic Acid
CAS 97-05-2
Formula molecolare C7 H6 O6 S
Quantità 1 g
Sinonimo Benzoic acid','2-hydroxy-5-sulfo-, Salicylic acid','5-sulfo- (8CI), 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid, 5-Sulfosalicyclic acid, 5-Sulfosalicylic acid, 5-Sulphosalicylic acid, FD, NSC 190
InChI Formula InChI=1S/C7H6O6S/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 218.184
Peso formulazione 217.989