Learn More
Sulfosalicylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Sulfosalicylic Acid |
| CAS | 97-05-2 |
| Formula molecolare | C7 H6 O6 S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Benzoic acid','2-hydroxy-5-sulfo-, Salicylic acid','5-sulfo- (8CI), 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid, 5-Sulfosalicyclic acid, 5-Sulfosalicylic acid, 5-Sulphosalicylic acid, FD, NSC 190 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O6S/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.184 |
| Peso formulazione | 217.989 |