Learn More
Sulfotep 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Nomi componenti o analita | Sulfotep |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| Vedi altri risultati |