Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 445.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sulfur |
| Punto di fusione | 114.0°C |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 168°C |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min |
| Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfur
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.