Learn More
Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Toluene, VHG™
Codice prodotto. 17922676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
11 x 2 mL
Dimensione della confezione:
22mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17922676 11 x 2 mL 22mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17922676 Fornitore VHG Labs N. del fornitore ALKKTSTOLW11100SET
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Toluene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Nomi componenti o analita Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare S
Concentrazione 0-100 mg/kg
InChI Formula InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Toluene
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantità 11 x 2 mL
Peso formulazione 31.972 g/mol