Learn More
Sulfur Certified Reference Material, UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified, Sulfur in Synthetic Diesel, 0.0010 % (10ppm), 100mL., Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16040150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16040150 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16040150 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore GOSU02
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Paragon Scientific’s Synthetic Diesel Sulfur CRMs are suitable for calibration, verification or for use in quality control procedures used for analysing sulfur content in petroleum products, with sulfur content ranging from 0 (Blank) through to 5.0000% (50000ppm) for each material.
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation.
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide.
  • Suitable for but not limited to internationally recognised test methods and protocol: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data.
  • Supplied in 100 mL volume, tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity.
  • Manufactured in the United Kingdom.
  • 12 month shelf life.
Specifica
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ALK-GOSU-02 - Sulfur @ 0.001% (10ppm) in Synthetic Diesel
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.