Learn More
Sulfur, colloidal powder, Honeywell™
Codice prodotto. 15621370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15621370 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15621370 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 138251KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Forma fisica Colloidal Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Numero UN 1350
Punto d'infiammabilità 207°C (404.6°F)
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Peso formulazione 32.07g/mol
Punto di combustione 450°F
Pressione del vapore 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densità Vapor Density: 8.9 (vs air)