Learn More
Sulfur in Crude Oil standard solution, 1000μg/g (0.10%), Specpure™
Codice prodotto. 15426405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426405 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15426405 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041885.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
Nota nome 1000μg/g (0.10%)
CAS 7704-34-9
Odore Unpleasant
Forma fisica Liquid
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Colore Black
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Peso formulazione 3350