Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672690 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15672690
Marca: Honeywell-Fluka 247626500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7782-99-2
Formula molecolare H2O3S
Molecular Weight (g/mol) 82.073
Numero MDL MFCD00011335
InChI Key LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC Name sulfurous acid
SMILES OS(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Dioxide Solution
Quantità 500 g
Formula lineare H2SO3
Numero UN 1833
Peso formulazione 82.08g/mol
Percent Purity ≥6%
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione ≤0.005%
Densità 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis