Learn More
Sulfur, Extra Pure, Precipitated, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020380 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020380 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10020380 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8990/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 445°C
Punto di fusione 113°C
CAS 7704-34-9
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Peso formulazione 32.06g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lo zolfo si precipitò
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.