Learn More
Sulfur-Free Boron Standard: B @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Nomi componenti o analita | Boron |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | B |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Sinonimo | B |
| InChI Formula | InChI=1 S/B |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [B] |
| Vedi altri risultati |