Learn More
Sulfur-Free Calcium Standard: Ca @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Sulfur-Free Calcium Standard: Ca @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metodi | XRF |
| Nomi componenti o analita | Calcium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ca |
| Sinonimo | Ca |
| InChI Formula | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| IUPAC Name | calcium |
| Vedi altri risultati |