Learn More
Sulfur-Free Manganese Standard: Mn @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Codice prodotto. 30322443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30322443 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322443 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOSFMN1000A50G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese
CAS 7439-96-5
Nomi componenti o analita Manganese
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Mn
Concentrazione 1000 μg/g
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo Mn
InChI Formula InChI=1 S/Mn
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Mn]
Elemento Mn
IUPAC Name Manganese
Solvent or Matrix 20 cSt Hydrocarbon Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Quantità 50 g
Peso formulazione 54.938