Learn More
Sulfur-Free Phosphorus Standard: P @ 10 wt% (100000 μg/g) in 75 cSt Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Nomi componenti o analita | Phosphorus |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | P |
| Concentrazione | 10 % |
| Sinonimo | P |
| InChI Formula | InChI=1 S/P |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [P] |
| Vedi altri risultati |