Learn More
Sulfur-Free Potassium Concentrate: K @ approx. 4 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Descrizione
Sulfur-Free Potassium Concentrate: K @ approx. 4 wt% in Hydrocarbons
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Metodi | XRF |
| Nomi componenti o analita | Potassium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | K |
| Sinonimo | Kalium |
| InChI Formula | InChI=1S/K.H |
| SMILES | [K] |
| IUPAC Name | potassium |
| Vedi altri risultati |