Learn More
Sulfur-Free Potassium Standard: K @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Nomi componenti o analita | Potassium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | K |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Sinonimo | Kalium; |
| InChI Formula | InChI=1 S/KH |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [K] |
| Vedi altri risultati |