Learn More
Sulfur-Free Sodium Concentrate: Na @ approx. 3 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Codice prodotto. 30003113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003113 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGROSFNA325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur-Free Sodium Concentrate: Na @ approx. 3 wt% in Hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
CAS 7440-23-5
Metodi XRF
Nomi componenti o analita Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Na
Sinonimo Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI Formula InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC Name sodium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Quantità 25 g
Peso formulazione 22.9898 g/mol