Learn More
Sulfur-Free Sodium Standard: Na @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Nomi componenti o analita | Sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Na |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Sinonimo | Natrium, Sodio, Sodium metal; |
| InChI Formula | InChI=1 S/Na |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [Na] |
| Vedi altri risultati |