Learn More
Sulfur-Free Yttrium Concentrate: Y @ approx. 1 wt% in Hydrocarbons, VHG™
Codice prodotto. 30003173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003173 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003173 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGROSFY2100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur-Free Yttrium Concentrate: Y @ approx. 1 wt% in Hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium
CAS 7440-65-5
Metodi XRF
Nomi componenti o analita Yttrium
Formula molecolare Y
Sinonimo Y
InChI Formula InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC Name yttrium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molecular Weight (g/mol) 88.906
Quantità 100 g
Peso formulazione 88.906 g/mol