Learn More
Sulfur and Nitrogen Standard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL and N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL in Isooctane
Codice prodotto. 30326153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Set (6)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30326153 Set (6)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326153 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSNSET1
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrogen∣Sulfur
CAS 7727-37-9, 7704-34-9
Nomi componenti o analita Nitrogen∣Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Tipo di soluzione Mixture
Elemento Multi-element
Solvent or Matrix Isooctane
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità Set (6)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sulfur 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL∣Nitrogen 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL