Learn More
Sulfur and Nitrogen Standard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL and N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL in Isooctane, VHG™
Codice prodotto. 17930446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 2 mL
Dimensione della confezione:
12mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930446 6 x 2 mL 12mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17930446 Fornitore VHG Labs N. del fornitore ALKKTNSISOV6SET
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur and Nitrogen Standard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL and N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL in Isooctane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrogen/Sulfur
CAS 7727-37-9, 7704-34-9
Nomi componenti o analita Nitrogen/Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Isooctane
Quantità 6 x 2 mL