Learn More
Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel, 10μg/g, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15276316 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15276316 100 mL 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15276316 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore SDFS10Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.67€ / 100g
    Risparmia 8.33€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
S10μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Nota nome For Diesel Fuel Analysis
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 100.0, 0.0
Nomi componenti o analita Sulphur
Formula molecolare C8H18S
Numero MDL MFCD00009468
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCCCSCCCC
Elemento Sulphur
IUPAC Name 1-(butylsulfanyl)butane
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10μg/g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Product intended for laboratory use only