Learn More
Sulfur Oil Standard in No. 2 Diesel Fuel, 100μg/g, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| S | 100μg/g |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel |
| Nota nome | For Diesel Fuel Analysis |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| CAS | 544-40-1, 68476-34-6 |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS max % | 99.99, 0.01 |
| Nomi componenti o analita | Sulphur |
| Formula molecolare | C8H18S |
| Numero MDL | MFCD00009468 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Product intended for laboratory use only